Learn More
Corning™ G418 Sulfate, 50mg/mL
BIOPHARMA
Código de producto. p-4877180
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
20 ml
15303681 20 mL 20 ml
15393671 100 mL 100 ml
2 options
Código de producto. 15303681
Marca: Corning™ 30234CR
Bloquea la síntesis de polipéptidos al dificultar la elongación de proteínas. El sulfato G418 Corning™ es un aminoglucósido similar en estructura a la gentamicina, neomicina y kanamicina.
Se recomienda el uso del sulfato G418, un conocido y eficaz agente de selección, como agente de selección en un rango de concentración de 100 a 800 µg/ml. Este antibiótico bloquea la síntesis de polipéptidos al dificultar la elongación de proteínas e inhibe la selección y el mantenimiento de células eucariotas transfectadas de forma estable con el gen de resistencia a la neomicina.  G418 es un aminoglucósido similar en estructura a la gentamicina, neomicina y kanamicina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2° a 8 °C
Concentración 50 mg/ ml de solución (G418 activo)
Formulario Líquido
Tipo de producto Sulfato G418
Esterilidad Estéril
Formato Frasco de plástico
Cantidad 20 mL