Learn More
Corning™ Lymphocyte Separation Medium
Designed for the in vitro isolation of lymphocytes from diluted whole blood.
62.15€ - 202.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 15° a 30 °C |
---|---|
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | Medio de separación de linfocitos |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15363661
|
Corning™
25-072-CI |
1 x 100 mL |
62.15€
100 ml |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15373661
|
Corning™
25-072-CV |
1 x 500 mL |
202.00€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Lymphocyte Separation Medium was originally designed for the in vitro isolation of lymphocytes from diluted whole blood. It is a sterile filtered, iso-osmotic polysucrose and diatrizoate solution with low viscosity and a density of 1.077-1.080 g/cm3 at 20°C.
Información de órdenes
Envasados en frascos de PET.
Especificaciones
De 15° a 30 °C | |
Líquido | |
Medio de separación de linfocitos | |
Estéril |