Learn More
Corning™ Medios microbiológicos
Click to view available options
Tipo de medios:
Caldo LB
Caldo Terrific Broth
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Descripción
- Para el mantenimiento y propagación de E. coli
- El caldo terrifico soporta densidades celulares más altas que el caldo LB, aumentando el rendimiento plasmídico
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Origen de fabricación | Estados Unidos |
| Tipo de medios | Caldo Terrific Broth |
| Volumen de llenado | 6 x 1000 mL |
| Formulación | Peptona de caseína 10 g/l, NaCl 10 g/l |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el mantenimiento/propagación de Escherichia coli con ADN plasmídico y la producción de proteínas recombinantes |
| Tipo de empaquetado | Frasco |
| Cantidad | 6 x 1000 mL |