Learn More
Corning™ Penicillin-Streptomycin Solution
BIOPHARMA
Effective against Gram-positive and Gram-negative bacteria. Corning™ Penicillin-Streptomycin Solution is a mix of the antibiotics Penicillin (10,000 IU) and Streptomycin (10,000μg/mL) in a 100-fold working concentration.
Marca:  Corning™ 30-001-CI
112.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21971" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15313671
  • 118.68€ / paquete de 6
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Certificado de análisis disponible
  • La penicilina (penicilina G) actúa inhibiendo la síntesis de peptidoglicano, mientras que la estreptomicina inhibe la síntesis de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
de -20 °C
Solución
Estéril
6 x 100 mL
5000 UI de penicilina, 5000 μg/ml de estreptomicina
Penicilina-estreptomicina