Learn More
Corning™ Penicillin-Streptomycin Solution
Effective against Gram-positive and Gram-negative bacteria. Corning™ Penicillin-Streptomycin Solution is a mix of the antibiotics Penicillin (10,000 IU) and Streptomycin (10,000μg/mL) in a 100-fold working concentration.
Marca: Corning™ 30-002-CI
101.94 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21971" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Certificado de análisis disponible
- La penicilina (penicilina G) actúa inhibiendo la síntesis de peptidoglicano, mientras que la estreptomicina inhibe la síntesis de proteínas
Especificaciones
de -20 °C | |
Solución | |
Estéril | |
6 x 100 mL |
10 000 UI de penicilina, 10 000 μg/ml de estreptomicina | |
Penicilina-estreptomicina | |
Frasco de plástico |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Penicillin-Streptomycin Solution
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .