Learn More
Corning™ Penicilina-estreptomicina-L-glutamina
Envasados en frascos de plástico
Marca: Corning™ 30-009-CI
Descripción
Ventaja técnica: Eficaz contra bacterias grampositivas y gramnegativas
La solución de penicilina, estreptomicina y L-glutamina combina dos antibióticos con un nutriente esencial para el crecimiento celular, la L-glutamina. La penicilina inhibe el crecimiento bacteriano al evitar que se produzca la síntesis de peptidoglicanos (esencial para la pared celular bacteriana), y la estreptomicina inhibe el crecimiento bacteriano al bloquear la síntesis de proteínas. La L-glutamina es esencial como fuente de energía para el cultivo de la mayoría de las células de mamíferos debido a su esqueleto de carbono aminoácido. Esta combinación de antibióticos y nutrientes es eficaz contra las bacterias gramnegativas y grampositivas.
- Certificado completo de análisis disponible para cada lote de producción, junto con la información completa sobre la formulación
- Producida conforme a los estándares más estrictos del sector para asegurar resultados superiores
10 000 UI 10 000 µg de penicilina/ml de estreptomicina
Los certificados de los medios Corning están disponibles en nuestra biblioteca de recursos.
Solo para clientes en California: ADVERTENCIA Consulte la Hoja de datos de seguridad (SDS), sección 15 o Carta en Lieu para más información sobre la Proposición 65 de California.
Especificaciones
de -20 °C | |
Líquido | |
Frasco de plástico |
10 000 UI penicilina (por ml); 10 000 ug/ml de estreptomicina; 29,2 mg/ml de L-glutamina | |
Penicilina-estreptomicina-L-glutamina | |
6 x 100 mL |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.