Learn More
Corning™ Medio RPMI 1640 (Mod.) 1X con L-glutamina
BIOPHARMA
Código de producto. 15303541
Change view
Click to view available options
Cantidad:
6 × 500 ml
Con aditivos:
Glutamina
Sin aditivos:
Ninguno
Tamaño de la unidad:
6 PCS
Código de producto. Cantidad Con aditivos Sin aditivos unitSize
15303541 6 × 500 ml Glutamina Ninguno 6 PCS
1 options
Código de producto. 15303541
Marca: Corning™ 10040CV
Niveles bajos de endotoxinas garantizados≤0,025 EU/ml
  • Los medios listos para su uso para el cultivo in vitro de células de mamíferos se suministran en frascos de plástico de teraftalato de polietileno (PET)
  • Los revestimientos soldados mediante ultrasonidos eliminan las resinas tóxicas o las colas que pueden filtrarse en los medios
  • Se envía a temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto RPMI 1640
Con aditivos Glutamina
Sin aditivos Ninguno
Cantidad 6 × 500 ml
pH Desde 7,2 hasta 7,4
Contenido y almacenamiento De 2° a 8 °C