Learn More
Agua para cultivo celular comprobada según las especificaciones de agua para inyectables estéril USP, Corning™
Descripción
El agua de grado de cultivo celular es agua de alta calidad adecuada para su uso como disolvente en la preparación de medios de cultivo celular y otros reactivos para aplicaciones sensibles. Nuestras selecciones de recipientes para bioprocesos son adecuadas para aplicaciones a gran escala, como la limpieza y la preparación de reactivos en flujo ascendente y descendente. El agua para cultivos celulares pasa por una amplia gama de pruebas que incluyen pruebas de las propiedades químicas y físicas encontradas en las monografías de la USP y la EP sobre agua estéril para inyección (WFI).
Información de órdenes
Se suministran en un frasco de plástico, excepto MT-25-055-LB y -LH, que se suministran en bolsas de medios flexibles.
Especificaciones
Especificaciones
Envase | Frasco |
Cantidad | 6 x 1 L |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
33024005 | Certificado de calidad | 01/04/2025 | 25-055-CM |
26824014 | Certificado de calidad | 30/01/2025 | 25-055-CM |
19724006 | Certificado de calidad | 26/12/2024 | 25-055-CM |
19124014 | Certificado de calidad | 07/11/2024 | 25-055-CM |
24324002 | Certificado de análisis | 10/03/2025 | 25-055-CM |
Ofertas especiales
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Ahorre en Productos de laboratorio Corning
Oferta Corning Lab ProductsPromo Code: 24073Expires: 2025-04-25
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
New Offer Ahorre hasta un 70% -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30