Learn More
Corning™ Apilador CellSTACK™
Material: Plástico; para usar con: Incubadora
Marca: Corning™ 3331
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Un dispositivo de apilamiento modela la superficie superior de la cámara CellSTACK™, apoyándose de forma segura en las nervaduras de refuerzo. Se utiliza para optimizar el espacio de la estufa microbiológica y proporcionar espacio libre para ventilarEspecificaciones
Incubadora | |
Plástico | |
Apiladora | |
Incubadora |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction