Learn More
Corning™ Tubos de centrífuga con tapa CentriStar™
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 mL
Graduaciones:
De 1,5 a 14,5 ml en intervalos de 0,5 ml
De 5 a 50 ml en incrementos de 2,5 ml
De 5 a 50 ml en incrementos de 2,5 ml
Envase:
A granel
Funda
Gradilla
Gradilla universal
RCF máx.:
12.500 x g
15.500 x g
17.000 x g
Tamaño de la unidad:
300 PCS
paquete de 500
Descripción
El diseño a prueba de fugas incluye una revolucionaria tapa macho que elimina prácticamente cualquier filtración si se utiliza en las condiciones recomendadas. Incluye tapas CentriStar™ con una parte superior plana de fácil extracción/colocación, además de ofrecer unas características ergonómicas avanzadas con estrías más anchas y un diseño de borde enrollado para facilitar el agarre.
Rendimiento superior
- Escala de temperatura de - 80 °C a 120 °C
- Fondo cónico
- Fabricado en polipropileno (PP) puro transparente de calidad médica para una excelente visibilidad y resistencia
- Estéril, certificado como libre de ARNasa/ADNasa y apirógeno
- Zona de rotulación blanca de gran tamaño y graduaciones impresas en negro
- 5 años de vida útil
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa/ADNasa |
| Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color del tapón | Naranja |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,2 in |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Desechables | Sí |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 300 |
| N.° por paquete | 25 |
| Mostrar más |