Learn More
Corning™ Tubos de centrífuga con tapa CentriStar™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10579691 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 mL
Graduaciones:
De 1,5 a 14,5 ml en intervalos de 0,5 ml
De 5 a 50 ml en incrementos de 2,5 ml
De 5 a 50 ml en incrementos de 2,5 ml
Envase:
A granel
Funda
Gradilla
Gradilla universal
RCF máx.:
12.500 x g
15.500 x g
17.000 x g
Tamaño de la unidad:
300 PCS
paquete de 500
Código de producto. 10579691
Marca: Corning™ 430790
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Incluye tapones CentriStar™ con la parte superior plana fáciles de extraer/colocar, además de ofrecer unas características ergonómicas avanzadas con estrías más anchas y un diseño con reborde para facilitar el agarre. El diseño a prueba de fugas de los tubos para centrífuga Corning™ con tapones CentriStar™ incluye una revolucionaria tapa macho que elimina casi cualquier filtración si se utiliza en las condiciones recomendadas.
El diseño a prueba de fugas incluye una revolucionaria tapa macho que elimina prácticamente cualquier filtración si se utiliza en las condiciones recomendadas. Incluye tapas CentriStar™ con una parte superior plana de fácil extracción/colocación, además de ofrecer unas características ergonómicas avanzadas con estrías más anchas y un diseño de borde enrollado para facilitar el agarre.
Rendimiento superior
  • Escala de temperatura de - 80 °C a 120 °C
  • Fondo cónico
  • Fabricado en polipropileno (PP) puro transparente de calidad médica para una excelente visibilidad y resistencia
  • Estéril, certificado como libre de ARNasa/ADNasa y apirógeno
  • Zona de rotulación blanca de gran tamaño y graduaciones impresas en negro
  • 5 años de vida útil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color del tapón Naranja
Diámetro exterior (imperial) 0,7 in
Color Transparente
Capacidad (métrico) 15 ml
Desechables
Material Polipropileno
N.º por caja 500
N.° por paquete 50
Envase Gradilla
Esterilidad Estéril
Forma Cónicos
Longitud (métrico) 118 mm
Capacidad (imperial) 0,507 oz
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón CentriStar
Closure Included Sí
Writing Area Zona de rotulación blanca grande
Diámetro (métrico) 17,5 mm
Graduaciones De 1,5 a 14,5 ml en intervalos de 0,5 ml
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 12.500 x g