Learn More
Corning™ Microportadores de viales de 10 g con recubrimiento de colágeno
Tienda Corning Productos
Descripción
Los microportadores Corning están diseñados para simplificar los procesos de ampliación. Los microportadores son estériles y están listos para usar y disponibles en sistemas cerrados de envasado para ser utilizados directamente con biorreactores. Por otra parte, los microportadores se tratan en la superficie para mejorar la fijación celular, maximizando el rendimiento y la viabilidad celular.
Características
- Uniformidad: el material de poliestireno de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense proporciona una plataforma uniforme
- Rendimiento: los microportadores Corning se ofrecen con cuatro tratamientos de superficie:
- El sustrato Corning Synthemax™ II crea una superficie sintética en los microportadores para expansión de células madre. Utilice baja concentración para aplicaciones MSC y alta concentración para aplicaciones iPS/ES.
- El tratamiento de superficie de Corning CellBIND™ impregna la superficie de los microportadores con oxígeno para mejorar la fijación celular.
- Tratamiento positivo de la superficie de carga
- Recubrimiento de colágeno
- Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10−6
- Apirógenas
- Disponible como solución de sistema cerrado
Especificaciones del producto
- Tamaño de gránulo: De 125 µm a 212 µm
- Densidad: 1,026 ± 0,004 g/cm³
- cm²/gramo: 360
Viales y envasado de sistema cerrado
Los microportadores Corning están disponibles estériles y listos para usar en viales de 10 g. Este formato proporciona flexibilidad para seleccionar la cantidad de gránulos que se va a utilizar.
Durante la fase madura del desarrollo del proceso y en la fabricación, sería necesario un sistema cerrado de envasado para mantener la esterilidad y facilitar la carga del biorreactor. Los microportadores Corning también están disponibles en envases de sistemas cerrados listos para usar y personalizados. Los tubos, conectores y materiales se pueden personalizar en función de las necesidades individuales.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para simplificar los procesos de ampliación |
| Para utilizar con (equipo) | Biorreactores |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Tratado con colágeno |
| Tipo de producto | Microportadores recubiertos de colágeno Corning™ |
| Material | Poliestireno |
| Tamaño de partículas (métrico) | 125-212 μm |
| Cantidad | 10 g |