Learn More
Corning™ Collagen I, Human
Used as either a thin layer on tissue-culture surfaces to enhance cell attachment and proliferation, or as a gel to promote expression of cell-specific morphology and function
337.00€ - 365.00€
Especificaciones
Concentración | 0.2 to 2 μg/cm2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Cell Attachment and Proliferation, Cell-specific Morphology and Function |
Formulación | Frozen in 2 mm hydrogen chloride |
Fuente | Human Placenta |
Tipo de producto | Collagen, Human Type I |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11503560
|
Corning™
354243 |
0.25 mg | N/A | ||||||
13416809
|
Corning™
354265 |
10 mg |
365.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning offers a broad range of collagen types that are derived from multiple species. These collagens have been used to culture a variety of cell types to promote adhesion, growth, and/or differentiation.
Especificaciones
0.2 to 2 μg/cm2 | |
Frozen in 2 mm hydrogen chloride | |
Collagen, Human Type I |
Cell Attachment and Proliferation, Cell-specific Morphology and Function | |
Human Placenta | |
-20°C |