Learn More
Corning™ Soporte para placas Costar™ Thermowell™
Para placas de policarbonato de pocillos Thermo
Marca:  Corning™ 2572
Detalles adicionales : Peso : 0.00672kg
Código de producto. 10206631
  • 84.23€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Soporte de 96 pocillos tipo caja de huevos para 1 x 8 tiras Stripwell™
  • Contiene doce tiras de 1 x 8
  • Permite que cada pozo individual se vuelva a colocar en la placa una vez que se ha separado
Especificaciones
Especificaciones
Soporte de placa
Contiene doce tiras de 1 x 8
Placas de policarbonato Thermowell