Learn More
Corning™ Sistema de transferencia de líquidos Costar™ Transtar-96™ de 96 pocillos
Sistema de manipulación de líquidos portátil y esterilizable en autoclave diseñado para su uso con placas de 96 pocillos.
Marca: Corning™ 7605
Descripción
El sistema Costar™ Transtar-96™ es un sistema de manipulación de líquidos portátil y esterilizable en autoclave diseñado para usarlo con placas de 96 pocillos. Un cartucho estéril desechable de 96 puntas, que se carga en el sistema Transtar-96™, permite aspirar, transferir y dispensar líquidos en un intervalo de volumen de 25 a 200 µl en incrementos de 5 µl. -Ideal para el cambio de medios de cultivo celular y el cribado de anticuerpos monoclonales. -La precisión se valora en +/- 5 % en todos los niveles de volumen. -Para cartuchos de repuesto estériles, consulte el n.º 7610. -Para depósitos de repuesto estériles, consulte los números 4876 (abiertos), 4877 (12 canales) o 4878 (8 canales). Consulte la ficha de accesorios a continuación.
Especificaciones
Sistema de transferencia de líquidos | |
96 | |
Estéril |
Esterilizable en autoclave | |
Diseñado para su uso con placas de 96 pocillos, el cambio de medios de cultivo celular y la detección de anticuerpos monoclonales |