Learn More
Corning™ Accesorios del sistema de transferencia de líquidos Costar™ Transtar™-96 de 96 pocillos: revestimientos para depósitos
Para uso con placas de 96 pocillos
200.05€ - 226.82€
Especificaciones
Esterilidad | Estéril |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el llenado repetitivo de pipetas multicanal |
N.º por caja | 100/caja |
N.° por paquete | 1/Paq. |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10143811
|
Corning™
4876 |
Revestimiento de depósitos abiertos |
200.05€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10407611
|
Corning™
4878 |
Depósito de 8 canales |
220.18€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10311441
|
Corning™
4877 |
Depósito de 12 canales |
226.82€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Para uso con placas de 96 pocillos
- Disponibles en formatos abierto, de 8 o de 12 canales
Especificaciones
Estéril | |
Ideal para el llenado repetitivo de pipetas multicanal | |
100/caja | |
1/Paq. |