Learn More
Corning™ Cajas para almacenamiento de viales criogénicos
Para el almacenamiento de viales con rosca interna y externa en temperaturas de hasta – 196 °C (– 320.8 °F)
185.58€ - 283.59€
Especificaciones
Color | Naranja |
---|---|
Material | Policarbonato |
Forma | Cuadrada |
Tipo | Caja de almacenamiento criogénica |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de viales con rosca interna y externa |
Código de producto | Marca | Admite | Conjunto de tubos | Altura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Conjunto de tubos | Altura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10659351
|
Corning™
431121 |
100 (Vial con rosca interna de 2 mL) | 10 x 10 | 2 in |
222.38€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10767632
|
Corning™
431120 |
81 (Viales de 4 a 5 mL con rosca interna o externa) | 9 x 9 | 3,75 in |
283.59€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 15-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10390502
|
Corning™
431119 |
81 (Frascos con rosca interna o externa de 1 a 2 mL) | 9 x 9 | 2 in |
185.58€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
Descripción
Para el almacenamiento de viales con rosca interna y externa en temperaturas de hasta –196 °C (–320,8°F)
- Policarbonato duradero
- Con rejillas para drenaje, se apilan de manera intercambiable e incluyen un área grande de etiquetado
- La tapa serigrafiada transparente incluye un diseño no reversible y cuadrícula numérica para evitar el desajuste de la tapa y proporcionar una identificación sencilla de los viales
- Esterilizables en autoclave a 121°C (249.8°F)
- N.º de cat. de Fisher 07-200-615, acepta: 81 viales con rosca externa o interna de 1.0 a 2.0 ml
- N.º de cat. de Fisher 07-200-616, acepta: 81 viales con rosca externa o interna de 4.0 a 5.0 ml
- N.º de cat. de Fisher 07-200-617, acepta: 100 viales de rosca interna de 2.0 ml
Especificaciones
Naranja | |
Cuadrada | |
Almacenamiento de viales con rosca interna y externa | |
249,8°F | |
-320,8 oF | |
5,25 in | |
5,25 in |
Policarbonato | |
Caja de almacenamiento criogénica | |
Tapa serigrafiada | |
121°C | |
-196°C | |
13,3 cm | |
13,3 cm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Corning™ Cajas para almacenamiento de viales criogénicos