Learn More
Corning™ Estación de trabajo criogénica
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10330412 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Tipo:
Estación de trabajo criogénica
Gradilla para criotubos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10330412
Marca: Corning™ 430525
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rack grips Corning externally and internally threaded self-standing vials, so caps can be removed with one hand
  • Gradilla y bandeja de almacenamiento de policarbonato reutilizables
  • La gradilla extraíble tiene una rejilla alfanumérica y capacidad para 30 viales
  • La bandeja también se puede utilizar para contener agua o hielo triturado
  • La gradilla y la bandeja se pueden esterilizar en autoclave a 121°C (250°F)
Información de órdenes
Dimensiones de la estación de trabajo: 37.1 de L x 14.5 de An x 7.6 (14.63 x 5.69 x 3 pulg)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color White
Altura (métrico) 7.6 cm
Altura (imperial) 3 pulg
Longitud (métrico) 37.1 cm
Longitud (imperial) 14.63 pulg
Anchura (métrico) 14.5 cm
Anchura (imperial) 5.69 pulg
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 37.1 x 14.5 x 7.6 cm (14.63 x 5.69 x 3 pulg)
Admite 30 criotubo
Material Policarbonato
Tipo Estación de trabajo criogénica