Learn More
Corning™ Estación de trabajo criogénica
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Tipo:
Estación de trabajo criogénica
Gradilla para criotubos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Gradilla y bandeja de almacenamiento de policarbonato reutilizables
- La gradilla extraíble tiene una rejilla alfanumérica y capacidad para 30 viales
- La bandeja también se puede utilizar para contener agua o hielo triturado
- La gradilla y la bandeja se pueden esterilizar en autoclave a 121°C (250°F)
Información de órdenes
Dimensiones de la estación de trabajo: 37.1 de L x 14.5 de An x 7.6 (14.63 x 5.69 x 3 pulg)
Especificaciones
Especificaciones
| Color | White |
| Admite | 30 Cryogenic Vials |
| Material | Policarbonato |
| Tipo | Gradilla para criotubos |