Learn More
Corning™ CristalEX Microplacas de cristalización de proteínas de 96 pocillos
Diseñados para la cristalización de proteínas de alto rendimiento mediante la difusión de vapor con goteo fijo
707.75€ - 710.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
Tapa | Sin tapa |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Color | Transparente |
N.° de pocillos | 96 |
Código de producto | Marca | Tratamiento de superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tratamiento de superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10124162
|
Corning™
3785 |
Unión alta | N/A | ||||||
10039661
|
Corning™
3773 |
Sin tratar |
707.75€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 18-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricadas con un polímero avanzado con alta resistencia a disolventes muy comunes, incluidos acetona, ácido acético, butadona, etanol, isopropanol, metanol, dimetilsulfóxido (DMSO), ácido nítrico (65 %), ácido sulfúrico (40 %), ácido clorhídrico (36 %) y solución de amoníaco (33 %)
- La polarización de bajo fondo y una elevada transparencia permiten visualizar con facilidad los cristales de proteína bajo luz polarizada con una interferencia de fondo mínima
- Compatibles con micropipetas manuales de 8 o 12 canales, estaciones de trabajo automatizadas de manipulación de líquidos y sistemas de adquisición de imágenes
- Su nuevo diseño de pocillo fusionado proporciona un espacio de vapor eficiente para la cristalización de proteínas
- Las superficies de los pocillos se han tratado para ser hidrófilas y así mejorar la mezcla de microgotas
- La baja absorción de agua de los polímeros evita la pérdida de volumen de la gota de proteína
- Incluye 96 pocillos de depósito y los 96 pocillos de proteínas correspondientes
- Volumen de depósito: 210 μl
- Color: Transparente
- No estéril
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
96 | |
96 pocillos de depósito de fondo plano y 96 pocillos de proteínas de fondo cónico | |
50/caja |
Sin tapa | |
Transparente | |
No estéril | |
50/caja | |
3,1 mm |