Learn More
Corning™ Placas de cultivo sin tratar
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Área de cultivo:
148 cm2
21 cm2
55 cm2
8 cm2
Altura (métrico):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 500
paquete de 60
Descripción
- Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente
- No está tratada para aplicaciones en las que no se desea la fijación celular
- No está tratada para aplicaciones en las que no se desea la fijación celular
- Las pestañas de apilamiento facilitan la manipulación
- Orificios de ventilación para un intercambio de gases uniforme
- Estéril
- Estéril
- Apirógenas
Estilo de placa (mm) = diámetro de superficie de crecimiento real: Placa de 35 mm = 34,4 mm; placa de 60 mm = 52,1 mm; placa de 100 mm = 83,8 mm; placa de 150 mm = 139,1 mm.
N.º cat. 431111; placas cuadradas con fondo interior de 224 x 224 mm.
Información de órdenes
Para placas de poliestireno tratadas para cultivo celular: El paquete de estantes 430293 consta de seis soportes de paquete que contienen seis fundas de 10 placas para minimizar la contaminación de las placas no utilizadas después de abrir la funda. Se suministran en fundas de 20 placas (excepto en cajas de 150 x 25 mm, que se envasan cinco por funda, y en cajas de 245 x 245 mm, que se suministran cuatro por funda).
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Transparente |
| Cierre incluido | Sí |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 2,4 mL (Pozo) |
| Color | Transparente |
| Área de cultivo | 8 cm2 |
| Desechables | Sí |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redonda |
| Mostrar más |