Learn More
Corning™ Kit de accesorios de placa calefactora digital y agitador
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,8 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
Este kit de accesorios está diseñado para todas las placas calefactoras con pantalla digital y placas calefactoras con agitación Corning (modelos PC-400D, PC-420D, PC-600D, PC-620D).
Este kit Corning™ con n.º de cat. 6795KIT incluye:
- N.º de cat. 6795PR, controlador de temperatura externo
- N.º de cat. 440129, varilla de soporte vertical. Se suministra como varillas de soporte de 22,9 cm que pueden atornillarse juntas 45,8 cm
- N.º de cat. 6970SR, recuperador de barras agitadoras
Disponible para su compra por separado y no incluido en el kit:
- N.º de cat. 440140, pinza de nuez
- N.º de cat. 440141, varilla de sujeción
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,8 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Placas calefactoras con pantalla digital y placas calefactoras con agitación PC-400D, PC-420D, PC-600D, PC-620D. |
| Incluye | Controlador de temperatura (6795PR), una varilla de soporte de dos piezas de 0,8 cm de diám. y 45,7 cm de longitud (440129) y recuperador de barras agitadoras magnéticas (6970SR). |
| Longitud (métrico) | 45,7 cm |
| Tipo | Kit de placas calefactoras. |