Learn More
Corning™ Dispasa
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Descripción
Las matrices extracelulares Corning (ECM) permiten a los investigadores imitar entornos in vivo para aplicaciones de cultivo celular 2D y 3D.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Recuperación de células cultivadas en matriz de membrana basal BD Matrigel™ |
| Contenido y almacenamiento | -20 °C |
| Fuente | Metaloproteasa de Bacillus polymyxa |
| Cantidad | 100 mL |
| Tipo de producto | Dispasa |
| Peso molecular | 36 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Dispase
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.