Learn More
Corning™ Pipetas Pasteur de vidrio desechables, no estériles, sin tapón
Código de producto. 10528603 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
14,6 cm
22,86 cm
33,02 cm
Diámetro exterior (métrico):
0,55 cm
0,65 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. 10528603
Marca: Corning™ 7095B 9PK
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Incluyen una constricción de una pulgada por debajo de la parte superior para facilitar el uso de tapones. Las pipetas Pasteur de vidrio desechables Corning™ son ideales para el trabajo de transferencia no volumétrica en estudios de bacteriología, inmunología, hematología y serología.
Incluyen una constricción de una pulgada por debajo de la parte superior para facilitar el uso de tapones.Las pipetas Pasteur de vidrio desechables Corning™ son ideales para el trabajo de transferencia no volumétrica en estudios de bacteriología, inmunología, hematología y serología.
Las pipetas Pasteur de vidrio desechables están disponibles en prácticos envases. Como son de un solo uso, se elimina el peligro de contaminación cruzada de muestras o reactivos de laboratorio valiosos. Incluyen una constricción de una pulgada por debajo de la parte superior para facilitar el uso de tapones. Idóneas para trabajo de transferencia no volumétrica rápida en estudios de bacteriología, inmunología, hematología y serología, así como banco de sangre y procedimientos de química clínica.
Las pipetas de la serie 'B' son de vidrio sodocálcico. La ser 'D' es de vidrio de borosilicato.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Enchufe del aspirador No
Diámetro exterior (imperial) 0,216 in
Diámetro exterior (métrico) 0,55 cm
Material Vidrio sodocálcico
Esterilidad No estéril
Incluye Constricción 2,54 cm (1 pulgada) por debajo de la parte superior
Longitud (imperial) 9 in
Estilo de punta Redondo
Longitud (métrico) 22,86 cm
Tipo Pipeta Pasteur desconectada
Desechables