Learn More
Corning™ Matraces Erlenmeyer de policarbonato desechables
Fabricados con policarbonato ópticamente transparente para una visibilidad y durabilidad óptimas. Los Erlenmeyer de policarbonato desechables Corning™ son ideales para aplicaciones de cultivos en agitador.
Marca: Corning™ 431144
Detalles adicionales : Peso : 3.06000kg
Descripción
- Fabricados con policarbonato ópticamente transparente
- Ideal para aplicaciones de cultivos en agitador
- Tapones de ventilación disponibles para aplicaciones que requieren intercambio de gases estériles.
- Esterilizadas mediante radiación gamma y certificadas como apirógenas
- Sin ARNasa ni ADNasa
Especificaciones
8.45 oz., 8,45 oz | |
Polypropylene, Polipropileno | |
3,1 cm, 3,1 cm | |
Policarbonato | |
25 mL | |
50/Cs., 50/Cs. | |
Sí, Sí | |
Estéril, Estéril |
Naranja | |
Estilo superior: de rosca | |
250 mL | |
Para aplicaciones de cultivo con agitador | |
Boca ancha, Boca ancha | |
1/Paq., 1/Paq. | |
Ancha, Ancha | |
Tapón de rosca, Ventilado, Tapón de rosca, Ventilado |
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.