Learn More
Corning™ Matraces Erlenmeyer de policarbonato
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Diámetro exterior del cuello (métrico):
2,6 cm
3,1 cm
4,3 cm
Tipo de tapón:
Plano
Tapón de rosca, Ventilado
Graduaciones:
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
25 PCS
50 PCS
paquete de 25
paquete de 50
Descripción
- Fabricados con policarbonato ópticamente transparente
- Ideales para aplicaciones de cultivos en agitador
- El tapón plano proporciona un cierre hermético al líquido.
- Esterilizadas mediante radiación gamma y certificadas como apirógenas
- Sin ARNasa ni ADNasa
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 8,45 oz |
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Descripción | Estilo superior: de rosca |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 3,1 cm |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Material | Policarbonato |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones de cultivo con agitador |
| Graduaciones | 25 mL |
| Estilo de cuello | Boca ancha |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.