Learn More
Corning™ Filtros estériles y desechables para cuello de botella
Diseñados para su uso en frascos de medios de vidrio o poliestireno con tamaños de cuello de 33 y 45 mm. Los filtros desechables estériles acoplables a frascos Corning™ son ideales para la filtración de medios de cultivos de células, componentes, líquidos biológicos y otras soluciones.
138.31€ - 372.31€
Especificaciones
Conectores | Manguera |
---|---|
Desechables | Sí |
Material | Poliestireno |
Material (membrana) | Acetato de celulosa |
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Includes: Filtro de membrana cuadrada, embudo graduado de poliestireno transparente con adaptador de cuello de polietileno y adaptador de tubos compatible con la mayoría de tubos de vacío.
Código de producto | Marca | Área de filtración | Para utilizar con (equipo) | Material (membrana) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Área de filtración | Para utilizar con (equipo) | Material (membrana) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10544211
|
Corning™
430512 |
33,2 cm2 | Cuello de frasco de 3,3 cm | Acetato de celulosa | 500 mL |
138.31€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10544401
|
Corning™
430625 |
13,6 cm2 | Cuello de frasco de 3,3 cm | Acetato de celulosa | 150 mL |
372.31€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10358421
|
Corning™
430514 |
33,2 cm2 | Cuello de frasco de 4,5 cm | Acetato de celulosa | 500 mL |
138.31€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10092461
|
Corning™
430627 |
13,6 cm2 | Cuello de frasco de 4,5 cm | Acetato de celulosa | 150 mL |
372.31€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
- Los sistemas están envasados individualmente, se han esterilizado mediante radiación gamma y cuentan con la certificación de apirógenos
- Material de la membrana y tamaño de poro impresos
- Codificados por colores según el tipo de membrana para facilitar la identificación del producto
- Opciones de medios de membrana: Acetato de celulosa (CA) para fijación baja de proteínas; nailon (NYL) para niveles bajos de sustancias extraíbles; o polietersulfona (PES) para caudales rápidos y fijación baja de proteínas
- Compatibles con el cultivo de células
- Sellados con calor a la rejilla de soporte para maximizar el caudal y reducir la formación de espuma y la desnaturalización de proteínas
Nota: No aptos para uso parenteral
Información de órdenes
Las unidades con embudos de 150 ml contienen filtros de membrana cuadrados de 42 x 42 mm; los embudos de 500 ml contienen filtros de membrana de 63 x 63 mm, los embudos de 250 ml contienen filtros de membrana de 49,5 x 49,5 mm y los embudos de 1 l contienen filtros de membrana de 79 x 79 mm.
Especificaciones
Manguera | |
Poliestireno | |
0,45 μm | |
Ideal para la filtración de medios de cultivo de tejidos y componentes, fluidos biológicos, otras soluciones | |
1/paq. |
Sí | |
Acetato de celulosa | |
Estéril | |
Filtro de membrana cuadrada, embudo graduado de poliestireno transparente con adaptador de cuello naranja de polietileno y adaptador de tubos | |
Filtro de vacío de parte superior de frasco |