Learn More
Corning™ Frascos estériles desechables de poliestireno Easy Grip
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10278951 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 mL
250 mL
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. 10278951
Marca: Corning™ 430282
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utilizan como receptores de repuesto para sistemas de filtro estériles desechables Corning o como frascos de almacenamiento. Los frascos estériles desechables Corning™ son fáciles de agarrar e ideales para el almacenamiento de medios, tampones y otras soluciones acuosas.
  • Frascos desechables de poliestireno ideales para el almacenamiento de medios, tampones y otras soluciones acuosas.
  • El estilo de perfil Corning de perfil bajo tiene laterales de fácil agarre que facilitan manipulación
  • El tapón de cierre hermético (45 mm) proporciona un sellado hermético y ayuda a minimizar el riesgo de contaminación.
  • Los frascos se pueden utilizar con los sistemas de filtración en vacío de Corning con tamaños de cuello de 45 mm (números cat. 430626, 430627, 431161, 430049, 430513, 430514, 431118, 430015 y 431174).
  • Estéril
  • Apirógenas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones: Almacenamiento de medios, tampones y otras soluciones acuosas
Incluye Cierre hermético de HDPE naranja
Material Poliestireno
N.º por caja 24/caja
N.° por paquete Paquete de 2
Cantidad 24/caja
Esterilidad Estéril
Desechables
Boca 4.5 cm
Tipo de producto Frasco de almacenamiento de fácil agarre graduado