Learn More
Corning™ Frascos estériles desechables de poliestireno Easy Grip
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
150 mL
250 mL
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Descripción
- Frascos desechables de poliestireno ideales para el almacenamiento de medios, tampones y otras soluciones acuosas.
- El estilo de perfil Corning de perfil bajo tiene laterales de fácil agarre que facilitan manipulación
- El tapón de cierre hermético (45 mm) proporciona un sellado hermético y ayuda a minimizar el riesgo de contaminación.
- Los frascos se pueden utilizar con los sistemas de filtración en vacío de Corning con tamaños de cuello de 45 mm (números cat. 430626, 430627, 431161, 430049, 430513, 430514, 431118, 430015 y 431174).
- Estéril
- Apirógenas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 150 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones: Almacenamiento de medios, tampones y otras soluciones acuosas |
| Incluye | Cierre hermético de HDPE naranja |
| Material | Poliestireno |
| N.º por caja | 24/caja |
| N.° por paquete | Paquete de 2 |
| Cantidad | 24/caja |
| Esterilidad | Estéril |
| Desechables | Sí |
| Boca | 4.5 cm |
| Mostrar más |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction