Learn More
Corning™ Filtros de vacío/sistemas de almacenamiento desechables
Incluyen embudos impresos que identifican el tipo de membrana y el número de producto para facilitar la identificación. Los sistemas de almacenamiento/filtro de vacío desechables Corning™ ofrecen una solución completa para sus necesidades de filtración. El sistema consta de un embudo filtrante de poliestireno unido mediante un anillo adaptador a un frasco de almacenamiento de poliestireno con un tapón de polietileno estéril independiente.
Marca:  Corning™ 430756
Detalles adicionales : Peso : 1.88100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10104391
  • 132.05€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Filtro de membrana cuadrada, embudo graduado y receptor de poliestireno transparente; adaptador de cuello de polietileno y tapón hermético (se suministra estéril y envasado individualmente).
Descripción
Descripción
El receptor se desenrosca de la unidad fácilmente y se puede sellar con un tapón hermético para el almacenamiento de filtrado.
  • Esterilizados por radiación y certificados como apirógenos
  • Conector de manguera en ángulo que simplifica la fijación de la línea de vacío
  • Los frascos receptores incorporan laterales de agarre fácil para mejorar la manipulación
  • Las unidades están codificadas por colores según el tipo de membrana y etiquetadas con el material de la membrana y el tamaño del poro
  • Todos los tipos de membrana son compatibles con el cultivo de tejidos y se han sellado con calor a la rejilla de soporte para maximizar el caudal y reducir la formación de espuma y la desnaturalización de proteínas
  • Las membranas de NYL, CN y PES no contienen detergentes
Tamaños de membrana
  • Los modelos con embudo de 150 ml contienen un filtro de membrana cuadrado de 42 × 42 mm
  • El embudo de 250 ml contiene un filtro de membrana cuadrado de 49,5 × 49,5 mm
  • El embudo de 500 ml contiene un filtro de membrana cuadrado de 63 × 63 mm
  • El embudo de 1000 ml contiene un filtro de membrana cuadrado de 79 × 79 mm
Tipos de membrana
  • Acetato de celulosa (CA): para baja unión de proteínas—
  • Nailon (NYL): para bajo nivel de sustancias extraíbles—
  • Nitrato de celulosa (CN): para filtración de uso general—
  • Polietersulfona (PES): para caudales rápidos y baja unión de proteínas—
No aptos para uso parenteral.
Especificaciones
Especificaciones
Manguera en ángulo
Poliestireno
0,2 μm
19,6 cm2
Sistema de filtro de vacío
250 mL
Incluye filtro de membrana cuadrada, embudo graduado y receptor de poliestireno transparente, adaptador de cuello de polietileno, cierre hermético de HDPE naranja
Cuello de frasco de 4,5cm
Nitrato de celulosa
Estéril
Las membranas de nitrato de celulosa son aptas para tampones de filtración en los que la unión de proteínas es irrelevante
12/caja
250 mL
Certificados
Ver productos accesorios