Learn More
Corning™ Proteína del factor de crecimiento epidérmico (EGF)
Mejorar la proliferación de una amplia variedad de tipos celulares
Marca: Corning™ 354001
Detalles adicionales : Peso : 0.02350kg
Descripción
La gama de citocinas, factores de crecimiento y suplementos de medios de Corning ofrece una amplia variedad de proteínas que dan como resultado la proliferación o diferenciación de las células afectadas.
- Vialed, factores de crecimiento altamente purificados con alta actividad biológica
- Una amplia gama de linfocinas recombinantes y naturales altamente purificadas
- Suplementos de cultivo enriquecidos para ser reconstituidos/añadidos en el medio de su elección
- Propague sus células bajo condiciones más definidas en condiciones con reducción de suero o sin suero
Los factores de crecimiento son proteínas que se unen a los receptores que se encuentran en la superficie de las células no hematopoyéticas. Cada familia de factores de crecimiento afecta tipos de células específicas, por ejemplo, los factores de crecimiento nervioso (NGF) afectan a los tipos de células nerviosas y los factores de crecimiento epidérmico (EGF) afectan a los tipos de células epiteliales.
Corning ofrece una amplia gama de factores de crecimiento que se derivan de diferentes especies, tanto naturales como recombinantes. Estos factores de crecimiento se han utilizado para promover la proliferación a largo plazo en el cultivo celular y para inducir la diferenciación celular en diversos tipos de células en condiciones sin suero o de suero reducido.
Especificaciones
De 2° a 8 °C | |
Natural | |
Una amplia gama de productos bioquímicos de factor de crecimiento y linfocinas recombinantes y naturales altamente purificadas; diseño especial para el uso en investigación de biología celular básica | |
100 μg | |
Glándulas submaxilares de ratón macho |
Factor de crecimiento epidérmico | |
Liofilizado a partir de acetato de amonio, sin portadores, se reconstituye en dH2O. | |
> 95 % por electroforesis en gel de poliacrilamida de dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE) y > 80 % por PAGE con pH 9,9 | |
Ratón |