Learn More
Corning™ Frasco con forma cilíndrica de poliestireno de superficie expandida con tapón de fácil agarre Código de producto.: 10469901
Fecha estimada de envío: 28-08-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Corning™ Frasco con forma cilíndrica de poliestireno de superficie expandida con tapón de fácil agarre
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10469901 Tienda Corning Productos
2/bolsa
Click to view available options
Envase:
2/bolsa
20/bolsa
6/bolsa
Código de producto. 10469901
Marca: Corning™ 430852
Fecha estimada de envío: 28-08-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cuentan con un diseño acanalado que duplica el área de crecimiento sin aumentar el tamaño del frasco. El diseño integral de una pieza de los frascos de poliestireno con forma cilíndrica de superficie ampliada Corning™ evita deformaciones y arqueamientos durante el uso.
Tratamiento para una fijación celular óptima
  • Construcción sin costuras de una pieza
  • Todos los frascos tienen los números de lote impresos individualmente para facilitar la trazabilidad del producto
  • Estéril
  • Apirógenas
  • El diseño acanalado proporciona el doble de área de superficie con la mismas dimensiones exteriores
Información de órdenes
Envasases de 2 frascos por bolsa, 5 frascos por bolsa o 20 frascos por bandeja
Certifications
Certificados como apirógenos
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Certificaciones y sellos de garantía
    • Certificación Energy Star
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (imperial) 4,6 in
Diámetro exterior del cuello (imperial) 1,77 in
Diámetro exterior del cuello (métrico) 45 mm
Material Poliestireno
N.º por caja 40/caja
N.° por paquete Paquete de 2
Envase 2/bolsa
Esterilidad Estéril
Área de crecimiento celular 1700 cm2
Color del tapón Naranja
Tratamiento de superficie Tratado con TC
Graduated No
Boca Ancha
Altura (métrico) 271 mm
Altura (imperial) 10,66 in
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño del tapón 48 mm
Diámetro (métrico) 117 mm
Tipo de tapón Agarre fácil
Título del producto
Corning™ Frasco con forma cilíndrica de poliestireno de superficie expandida con tapón de fácil agarre >