Learn More
Corning™ Frascos con forma cilíndrica de superficie ampliada
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Click to view available options
Envase:
2/bolsa
20/bolsa
6/bolsa
Descripción
Tratamiento para una fijación celular óptima
- Construcción sin costuras de una pieza
- Todos los frascos tienen los números de lote impresos individualmente para facilitar la trazabilidad del producto
- Estéril
- Apirógenas
- El diseño acanalado proporciona el doble de área de superficie con la mismas dimensiones exteriores
Información de órdenes
Envasases de 2 frascos por bolsa, 5 frascos por bolsa o 20 frascos por bandeja
Certifications
Certificados como apirógenos
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Diámetro (imperial) | 4,6 in |
Diámetro exterior del cuello (imperial) | 1,77 in |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 45 mm |
Material | Poliestireno |
N.º por caja | 40/caja |
N.° por paquete | 5/Paq. |
Envase | 6/bolsa |
Esterilidad | Estériles |
Área de crecimiento celular | 1700 cm2 |
Color del tapón | Naranja |