Learn More
Corning™ Criotubos con rosca externa
Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor estabilidad en condiciones de temperaturas extremas. Los viales criogénicos con rosca externa Corning™ proporcionan un recipiente seguro para el almacenamiento a temperaturas ultrabajas de cultivos de células y muestras biológicas de gran valor.
Marca: Corning™ 430659
266.03 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fabricados con polipropileno para resistir temperaturas de hasta -196 °C
- Graduaciones negras con punto de rotulación grande
- Tienen arandela de silicona para sellado seguro
- Los viales independientes de 2 ml están disponibles en cinco colores de tapón. .
- Los viales pueden estar codificados por colores con insertos.
- Los viales independientes tienen una base con un diseño especial que permite bloquearlos en las gradillas criogénicas y la bandeja (Número de ref. 431131) para manipulación con una sola mano.
- Gradilla de espuma gratuita con cada caja
- Sin ARNasa/ADNasa
- Estéril
- Apirógenas
Especificaciones
Naranja | |
12,7 mm | |
Estéril | |
Sí | |
500 | |
- 320,8 °F | |
Externo | |
2 mL | |
Sí | |
48,7 mm | |
Sí |
Natural | |
Polipropileno | |
2 ml | |
Arandela de silicona para sellado hermético, gradilla de poliespuma de 50 posiciones con caja individual para fácil transporte | |
50 | |
-196 °C | |
Redondos, autoestables | |
Sí | |
Polipropileno | |
Apirógeno, sin ADNasa/ARNasa |
Título del producto
Corning™ Criotubos con rosca externa > 2 ml; redonda; sí
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido