Learn More
Corning™ Criotubos con rosca externa
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor estabilidad en condiciones de temperaturas extremas. Los viales criogénicos con rosca externa Corning™ proporcionan un recipiente seguro para el almacenamiento a temperaturas ultrabajas de cultivos de células y muestras biológicas de gran valor.
Marca:  Corning™ 430662
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10388611
  • 441.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 18-09-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Manufactured from polypropylene to withstand temperatures down to -196°C
  • Black graduations with large marking spot
  • Vials have a silicone washer for a secure seal
  • Vials may be color coded with inserts
  • 4 mL self-standing vials are available in five cap colors
  • Self-standing vials have a special base design allowing them to be locked into cryogenic rack and tray (Cat. No. 431131) for single-handed manipulation
  • Free foam rack with each case
  • RNase-/DNase-free
  • Sterile
  • Nonpyrogenic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Naranja
12.7 mm
Estéril
Sí
500
Round
Externo
4 mL
Sí
76.5 mm
Sí
Natural
Polypropylene
4 mL
Silicone washer for tight seal, 50-position polyfoam rack with each case for easy carrying
50
-196 °C
Round (Self-standing)
Sí
Polipropileno
Apirógeno, sin ADNasa/ARNasa
Documentos
Product Information
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote29024032 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha30/04/2025 Catalog Number430662
Número de lote04325006 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha30/04/2025 Catalog Number430662
Número de lote17824035 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha07/10/2024 Catalog Number430662
Número de lote20223032 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha21/11/2023 Catalog Number430662
Número de lote31822071 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha26/07/2023 Catalog Number430662
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Corning™ Criotubos con rosca externa > 4 mL; Round; Yes