Learn More
Falcon™ Placa y tapa con fondo angulado de 96 pocillos cuadrados
GREENER_CHOICE
Ideal para la detección robótica y manual de compuestos en ensayos basados en células
Marca:  Falcon™ 353925
Código de producto. 10669272
  • 521.77€ / paquete de 5
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Sistema de insertos multipocillo de fondo en angulado y 96 pocillos cuadrados Falcon™, con tapa, estéril, 5/caja, poliestireno no tratado para TC, no pirogénico. El sistema de insertos de 96 multipocillos Falcon es una plataforma de inserción de cultivo celular adecuada para la detección manual y robótica de compuestos en ensayos basados en células.
Almacenamiento: Se almacenan a temperatura ambiente, alejadas de la luz solar directa.
  • Diseño compatible con automatización
  • Formato compatible con la mayoría de los sistemas robóticos e instrumentos de manipulación de líquidos
  • Recuperación de muestras completa
  • La placa con fondo angulado de 96 pocillos cuadrados Falcon cuenta con un fondo en ángulo para una utilización más completa de las muestras
  • Excelente reproducibilidad
  • La bandeja de alimentación de una pieza mejora la consistencia en el crecimiento monocapa entre pocillos
  • Flexibilidad completa de ensayos: ideales para estudios de transporte
  • El sistema se puede utilizar con muchas líneas de células incluyendo Caco-2, MDCK, y LLC-PK1, para mediciones basales a apicales o apicales a basales del transporte de fármacos
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Especificaciones
    Estándar
    8 x 12
    96
    Sin tratar
    5/caja
    5/caja
    Con tapa
    Poliestireno
    Estéril
    Inserto, bandeja del alimentador y tapa
    5/Paq.
    Documentos
    One moment while we fetch your results.
    Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Falcon™ Placa y tapa con fondo angulado de 96 pocillos cuadrados > Placa y tapa con fondo en ángulo