Learn More
Corning™ Fibronectina, humana
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
Descripción
Las matrices extracelulares Corning (ECM) permiten a los investigadores imitar entornos in vivo para aplicaciones de cultivo celular 2D y 3D.
Las principales funciones de la fibronectina parecen ser la migración celular durante la cicatrización y el desarrollo de las heridas, la regulación del crecimiento y la diferenciación celular y la hemostasia/trombosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2° a 8 °C |
| Tipo de producto | Fibronectina |
| pH | 11 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fuente | Plasma humano |