Learn More
Corning™ Sistemas de envasado flexible: bolsas de recogida EVA
Cumplen los requisitos de la FDA como dispositivo médico 510K
Marca: Corning™ 91-200-05
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Las bolsas de recogida Corning están disponibles en configuraciones colgantes 2D con múltiples volúmenes de bolsas y configuraciones de conectores.
Información de órdenes
The full line of bag types include: collection containers (bottom port and face port designs); tank liners (2D and 3D); cryopreservation bags; cell expansion bags; bags for HYPERStack™ vessels; and rocker cell culture bags. Collection bags, collection containers and media totes are sold individually on a per each basis.
Especificaciones
5 L | |
1 unidad | |
Conector MPC macho; conectores tipo Luer macho y hembra conectados mediante tubos |
Etilvinilacetato | |
1/Paq. |