Learn More
Corning™ Sistemas de envasado flexible: bolsas de recogida EVA
Cumplen los requisitos de la FDA como dispositivo médico 510K
Marca:  Corning™ 91-200-36
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17253574
  • 75.50€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Las bolsas de recogida Corning están disponibles en configuraciones colgantes 2D con múltiples volúmenes de bolsas y configuraciones de conectores.
Información de órdenes
The full line of bag types include: collection containers (bottom port and face port designs); tank liners (2D and 3D); cryopreservation bags; cell expansion bags; bags for HYPERStack™ vessels; and rocker cell culture bags. Collection bags, collection containers and media totes are sold individually on a per each basis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
10 L
1 unidad
Conector MPC macho, conector MPC macho con conector dentado de 6,35 mm (0,25 pulg.) directamente conectado a la bolsa, válvula y luer hembra
Etilvinilacetato
1/paq.