Learn More
Corning™ Flexible Packaging Systems: MPC Connector Tubing
Clear tubing; female MPC connector
50.70€ - 210.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Connector tubing |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Calidad cGMP, normativa 21 CFR parte 820 de la FDA e ISO 13485 |
Color | Transparente |
Código de producto | Marca | Incluye | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17243594
|
Corning™
91-700-04 |
Tapón luer macho | Se adapta a tubos de 91,44 cm |
50.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17253594
|
Corning™
91-700-12 |
Mordaza y campana de llenado, conector dentado de 63,5 mm (0,25 pulg.) | Se adapta a tubos de 60,96 cm |
210.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Chemically resistant
- Heat sealable
- Flexible
Especificaciones
Connector tubing | |
Calidad cGMP, normativa 21 CFR parte 820 de la FDA e ISO 13485 | |
Transparente |