Learn More
Corning™ Gradilla para tubos para centrífuga de fondo cónico
Product Code. p-2911021 Shop All Corning Products
Change view
Click to view available options
Posiciones:
25
50
Admite:
Tubos (15 y 50 ml)
Tubos (15 ml), Tubos (17,5 mm)
Tubos (29,1 mm), Tubos (50 ml)
Unit Size:
paquete de 20
Product Code. Posiciones Admite unitSize
10393023 50 Tubos (15 ml), Tubos (17,5 mm) paquete de 20
10164212 25 Tubos (29,1 mm), Tubos (50 ml) paquete de 20
10546813 25 Tubos (15 y 50 ml) paquete de 20
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10393023
Brand: Corning™ 431355
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Para tubos con fondo cónico
Estas gradillas de espuma de poliestireno están diseñadas para albergar 15 tubos para centrífuga de plástico de fondo cónico de 50 ml Corning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Admite Tubos (15 ml), Tubos (17,5 mm)
Material Poliestireno
Posiciones 50
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de centrífuga con base cónica
N.º por caja 20/caja
N.° por paquete 20/Paq.
Diámetro de la abertura (métrico) 17,5 mm
Tipo de producto Gradilla para tubo para centrífuga