Learn More
Corning™ Portaobjetos para microscopio mate
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Frosted:
Un extremo, Ambos lados
Un extremo, un lado
Tamaño de la unidad:
paquete de 1440
Descripción
Includes
Dos paquetes de 72.
- Fabricados con vidrio blanco-agua para maximizar la claridad y se esmerilan en un extremo en un solo lado.
- Los portaobjetos tienen un grosor de 0,9 a 1,10 mm.
- Los portaobjetos esmerilados son muy legibles y fáciles de escribir gracias a que su superficie está arenada, no grabada.
- Para minimizar los residuos, se inspeccionan los portaobjetos para detectar astillas y bordes ásperos antes del empaquetado.
- Se empaquetan en cajas de media gruesa (aproximadamente, 72 portaobjetos en cada una).
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 75 mm |
| Anchura (métrico) | 25 mm |
| N.° por paquete | 72 portaobjetos |
| Frosted | Un extremo, un lado |
| Material | Vidrio |
| Grosor (métrico) | Entre 0,9 y 1,1 mm |
| Cantidad | 2 paquetes de 72 portaobjetos. |