Learn More
Corning™ Placa calefactora, cerámica
Tienda Corning Productos
Click to view available options
tipo de tapón:
Reino Unido
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
Includes
- Guía para procedimientos de calentamiento y agitación
Características de funcionamiento
- Diseño de perfil bajo para ahorrar espacio en el laboratorio
- La parte superior de cerámica de vidrio de la marca Pyroceram™ de color blanco brillante y plana proporciona un calentamiento uniforme y una mejor visibilidad
- La parte superior es fácil limpiar y muy resistente a arañazos, corrosión y productos químicos
- El panel de control tiene iconos universales y luces indicadoras LED para las opciones POWER y HEAT.
- Mandos de control muy grandes con números fáciles de leer
- El montaje de la varilla de soporte acepta una varilla estándar (no incluida) para termómetro, electrodo o bureta
- Aisladas para mantener el calor en la parte superior, alejado de los controles y la mesa del laboratorio
- El indicador de parte superior caliente avisa cuando la temperatura de la placa superior supera los 60 °C/140 °F (incluso si la unidad está apagada)
- Carcasa diseñada para desviar los derrames de los controles y componentes electrónicos; los componentes internos están sellados para ofrecer mayor protección
Certifications
UL, ULC, CE, GS
Compliance
IEC 1010; cumplen las normas FCC de interferencia electromagnética
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Cerámica |
| Tensión | 230 V |
| Incluye | Luz indicadora de parte superior caliente, enchufe para accesorio externo opcional. |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz |
| Modelo | PC-400 |
| Longitud (imperial) | 9,6 in |
| Tamaño | 5 x 7 in |
| Altura (métrico) | 11.2 cm |
| Altura (imperial) | 4,4 in |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Mostrar más |