Learn More
Corning™ Recipientes de cultivo celular HYPERFlask™ M
Tienda Corning Productos
Descripción
El recipiente de cultivo celular Corning de alto rendimiento (HYPERFlask) ofrece un área de crecimiento de 1720 cm² en la superficie de un matraz tradicional de 175 cm². Este matraz de alta capacidad de producción y gran rendimiento utiliza una superficie de crecimiento permeable al gas de varias capas para un intercambio de gases eficiente.
- Diseño innovador – 10 superficies de crecimiento de poliestireno interconectadas
- Crecimiento óptimo – Superficie Corning CELLBIND™ tratada con poliestireno permeable al gas para un crecimiento y una adhesión celular excelentes
- Aumentar el rendimiento celular – El rendimiento celular 10 veces mayor aumenta la productividad y reduce el tiempo de procesamiento y el espacio de la estufa microbiológica
- Ahorre tiempo y espacio – Reduzca el tiempo de procesamiento y el espacio de almacenamiento de la estufa microbiológica manipulando un matraz en comparación con 10 matraces tradicionales de 175 cm²
- Compatible con automatización – Con código de barras y compatible
- con los sistemas de cultivo celular Automation Partnership SelecT™ y CompacT™ SelecT™ con una actualización
El recipiente de cultivo celular Corning HYPERFlask tiene las mismas dimensiones externas que un matraz T estándar de 175 cm² con una producción celular 10 veces mayor.
Información de órdenes
Se suministra en bolsa doble.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sí |
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | HDPE |
| Capacidad (métrico) | 560 mL |
| Material | Poliestireno |
| Estilo de cuello | Recto |
| N.º por caja | 4/Cs. |
| N.° por paquete | 1/Paq. |
| Forma | Rectangular |
| Revestimiento de superficie | Sin tratamiento |
| Mostrar más |