Learn More
Corning™ Recipientes de cultivo celular HYPERFlask™ M
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-3797622 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Revestimiento de superficie:
Sin tratamiento
Tratado con CellBIND
N.° por paquete:
1/Paq.
4/Paq.
N.º por caja:
24/Cs.
4/Cs.
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 24
paquete de 4
Código de producto. 10569765
Marca: Corning™ 10034
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados específicamente para uso manual, alta producción y rendimiento elevado. Diseñados específicamente para uso manual. El recipiente de cultivo celular Corning™ HYPERFlask™ M utiliza una superficie de crecimiento de varias capas permeable al gas para el intercambio de gases.
El recipiente de cultivo celular Corning de alto rendimiento (HYPERFlask) ofrece un área de crecimiento de 1720 cm² en la superficie de un matraz tradicional de 175 cm². Este matraz de alta capacidad de producción y gran rendimiento utiliza una superficie de crecimiento permeable al gas de varias capas para un intercambio de gases eficiente.
  • Diseño innovador – 10 superficies de crecimiento de poliestireno interconectadas
  • Crecimiento óptimo – Superficie Corning CELLBIND™ tratada con poliestireno permeable al gas para un crecimiento y una adhesión celular excelentes
  • Aumentar el rendimiento celular – El rendimiento celular 10 veces mayor aumenta la productividad y reduce el tiempo de procesamiento y el espacio de la estufa microbiológica
  • Ahorre tiempo y espacio – Reduzca el tiempo de procesamiento y el espacio de almacenamiento de la estufa microbiológica manipulando un matraz en comparación con 10 matraces tradicionales de 175 cm²
  • Compatible con automatización – Con código de barras y compatible
  • con los sistemas de cultivo celular Automation Partnership SelecT™ y CompacT™ SelecT™ con una actualización
El recipiente de cultivo celular Corning HYPERFlask tiene las mismas dimensiones externas que un matraz T estándar de 175 cm² con una producción celular 10 veces mayor.
Información de órdenes
Se suministra en bolsa doble.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras
Color del tapón Naranja
Material del cierre HDPE
Capacidad (métrico) 560 mL
Material Poliestireno
Estilo de cuello Recto
N.º por caja 24/Cs.
N.° por paquete 4/Paq.
Forma Rectangular
Revestimiento de superficie Tratado con CellBIND
Graduated No
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Rectangulares
Tipo de tapón Plano
Área de cultivo 1720 cm2
Tratamiento de superficie CellBIND
Volumen de trabajo (métrico) 560 mL