Learn More
Corning™ Viales criogénicos de rosca interna
Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor estabilidad en condiciones de temperaturas extremas. Los viales criogénicos con rosca interna Corning™ proporcionan un recipiente seguro y fiable para el almacenamiento a temperaturas ultrabajas de cultivos de células y muestras biológicas de gran valor.
Marca: Corning™ 430487
319.95 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24073" para aplicar la oferta.
Alertas:
Los viales criogénicos están diseñados para la colocación solamente en la fase de vapor del nitrógeno líquido y no deben utilizarse para el almacenamiento en la fase líquida del nitrógeno líquido. Si los viales se sumergen en la fase líquida, el gas licuado podría penetrar en el vial y provocar la vaporización rápida del líquido durante la extracción, y posibles explosiones violentas o fugas del vial o del perímetro del cierre.
Para evitar que los viales criogénicos exploten, nunca llene en exceso las unidades de almacenamiento de nitrógeno líquido. Inspeccione siempre los viales antes de su uso para asegurarse de que no presenten defectos visibles alrededor de los bordes del cierre. Utilice siempre viseras de protección facial, guantes de seguridad resistentes y ropa protectora de laboratorio al extraer viales del almacenamiento criogénico. Deje siempre que los viales se calienten lentamente en una cabina de seguridad biológica. Nunca reutilice viales criogénicos.
Includes: Gradilla de poliespuma de 50 posiciones con caja individual para fácil transporte
Descripción
Estos viales proporcionan un recipiente seguro y seguro para el almacenamiento a temperaturas ultrabaja de valiosos cultivos celulares y muestras biológicas. Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor estabilidad en condiciones de temperaturas extremas.
- Fabricados con polipropileno para resistir temperaturas de hasta -196 °C
- Graduaciones negras con punto de rotulación grande
- Tienen arandela de silicona para sellado seguro
- Los viales independientes de 2 ml están disponibles en cinco colores de tapón.
- Los viales pueden estar codificados por colores con insertos.
- Los viales independientes tienen una base con un diseño especial que permite bloquearlos en las gradillas criogénicas y la bandeja (Número de ref. 431131) para manipulación con una sola mano.
- Gradilla de espuma gratuita con cada caja
- Sin ARNasa/ADNasa
- Estéril
- Apirógenas
Advertencia No utilice los viales para almacenamiento en la fase líquida del nitrógeno líquido. Almacene los viales solo en la fase de vapor por encima del gas licuado. Utilice siempre el equipo de seguridad adecuado al retirar los viales del almacenamiento criogénico.
Especificaciones
Naranja | |
12,7 mm | |
Estéril | |
Sí | |
500 | |
-196 °C | |
Cónico, independiente | |
Sí | |
Tapón | |
Apirógeno, sin ADNasa/ARNasa |
Natural | |
Polipropileno | |
1,2 ml | |
Arandela de silicona para sellado seguro, gradilla de poliespuma de 50 posiciones con caja individual para fácil transporte | |
50 | |
Interno | |
Sí | |
Polipropileno | |
41,6 mm | |
Sí |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
23224019 | Certificado de calidad | 19/03/2025 | 430487 |
20824041 | Certificado de calidad | 13/03/2025 | 430487 |
17824034 | Certificado de calidad | 13/12/2024 | 430487 |
17624040 | Certificado de calidad | 27/11/2024 | 430487 |
17724046 | Certificado de calidad | 09/11/2024 | 430487 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
Days
32Hours
8Minutes
8Seconds
47 -
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Ahorre en Productos de laboratorio Corning
Oferta Corning Lab ProductsPromo Code: 24073Expires: 2025-04-25