Learn More
Corning™ Viales criogénicos de rosca interna
BIOPHARMA
Código de producto. 10418571 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,2 ml
2 ml
4 ml
5 ml
Altura (métrico):
39,8 mm
41,6 mm
47 mm
49 mm
70 mm
71,2 mm
90,2 mm
92,1 mm
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. Volumen (métrico) Altura (métrico) unitSize
10418571 2 ml 49 mm 500 PCS
10449521 5 ml 92,1 mm 500 PCS
10640122 4 ml 70 mm paquete de 500
10546243 2 ml 39,8 mm paquete de 250
10167051 5 ml 90,2 mm 500 PCS
10534211 4 ml 71,2 mm 500 PCS
10398321 1,2 ml 41,6 mm 500 PCS
10630122 2 ml 47 mm paquete de 500
8 options
Los viales criogénicos están diseñados para la colocación solamente en la fase de vapor del nitrógeno líquido y no deben utilizarse para el almacenamiento en la fase líquida del nitrógeno líquido. Si los viales se sumergen en la fase líquida, el gas licuado podría penetrar en el vial y provocar la vaporización rápida del líquido durante la extracción, y posibles explosiones violentas o fugas del vial o del perímetro del cierre.
Para evitar que los viales criogénicos exploten, nunca llene en exceso las unidades de almacenamiento de nitrógeno líquido. Inspeccione siempre los viales antes de su uso para asegurarse de que no presenten defectos visibles alrededor de los bordes del cierre. Utilice siempre viseras de protección facial, guantes de seguridad resistentes y ropa protectora de laboratorio al extraer viales del almacenamiento criogénico. Deje siempre que los viales se calienten lentamente en una cabina de seguridad biológica. Nunca reutilice viales criogénicos.
Código de producto. 10418571
Marca: Corning™ 430488
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los viales criogénicos están diseñados para la colocación solamente en la fase de vapor del nitrógeno líquido y no deben utilizarse para el almacenamiento en la fase líquida del nitrógeno líquido. Si los viales se sumergen en la fase líquida, el gas licuado podría penetrar en el vial y provocar la vaporización rápida del líquido durante la extracción, y posibles explosiones violentas o fugas del vial o del perímetro del cierre.
Para evitar que los viales criogénicos exploten, nunca llene en exceso las unidades de almacenamiento de nitrógeno líquido. Inspeccione siempre los viales antes de su uso para asegurarse de que no presenten defectos visibles alrededor de los bordes del cierre. Utilice siempre viseras de protección facial, guantes de seguridad resistentes y ropa protectora de laboratorio al extraer viales del almacenamiento criogénico. Deje siempre que los viales se calienten lentamente en una cabina de seguridad biológica. Nunca reutilice viales criogénicos.
Includes
Gradilla de poliespuma de 50 posiciones con caja individual para fácil transporte
Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor estabilidad en condiciones de temperaturas extremas. Los viales criogénicos con rosca interna Corning™ proporcionan un recipiente seguro y fiable para el almacenamiento a temperaturas ultrabajas de cultivos de células y muestras biológicas de gran valor.
Estos viales proporcionan un recipiente seguro y seguro para el almacenamiento a temperaturas ultrabaja de valiosos cultivos celulares y muestras biológicas. Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor estabilidad en condiciones de temperaturas extremas.
  • Fabricados con polipropileno para resistir temperaturas de hasta -196 °C
  • Graduaciones negras con punto de rotulación grande
  • Tienen arandela de silicona para sellado seguro
  • Los viales independientes de 2 ml están disponibles en cinco colores de tapón.
  • Los viales pueden estar codificados por colores con insertos.
  • Los viales independientes tienen una base con un diseño especial que permite bloquearlos en las gradillas criogénicas y la bandeja (Número de ref. 431131) para manipulación con una sola mano.
  • Gradilla de espuma gratuita con cada caja
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Estéril
  • Apirógenas
Advertencia No utilice los viales para almacenamiento en la fase líquida del nitrógeno líquido. Almacene los viales solo en la fase de vapor por encima del gas licuado. Utilice siempre el equipo de seguridad adecuado al retirar los viales del almacenamiento criogénico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Naranja
Color Natural
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 2 ml
Graduado Sí
Incluye Arandela de silicona
N.º por caja 500
N.° por paquete 50
Modelo Redondo
Intervalo de temperatura (métrico) -196 °C
Estilo de rosca Interno
Línea de productos Corning
Volumen total (métrico) 2 mL
Sin ARNasa Sí
Sin ADNasa Sí
Material del cierre Polipropileno
Marking Spot Sí
Para utilizar con (equipo) Gradilla criogénica
Certificaciones/conformidad Apirógeno, sin ADNasa/ARNasa
Altura (métrico) 49 mm
Tipo de producto Vial criogénico