Learn More
Corning™ Criotubos con rosca interna con tapones de color
Se utiliza para el almacenamiento a temperatura ultrabaja de valiosos cultivos celulares, soluciones biológicas y soluciones acuosas.
Marca: Corning™ 431417
Detalles adicionales : Peso : 1.22480kg
Description
- Fabricados con polipropileno para resistir temperaturas de hasta -196 °C
- Graduaciones negras con punto de rotulación grande
- Tienen arandela de silicona para sellado seguro
- Los viales independientes de 2 ml están disponibles en cinco colores de tapón.
- Los viales pueden estar codificados por colores con insertos.
- Los viales independientes tienen una base con un diseño especial que permite bloquearlos en las gradillas criogénicas y la bandeja (Número de ref. 431131) para manipulación con una sola mano.
- Gradilla de espuma gratuita con cada caja
- Sin ARNasa/ADNasa
- Estéril
- Apirógenas
Advertencia No utilice los viales para almacenamiento en la fase líquida del nitrógeno líquido. Almacene los viales solo en la fase de vapor por encima del gas licuado. Utilice siempre el equipo de seguridad adecuado al retirar los viales del almacenamiento criogénico.
Specifications
Amarillo | |
Polipropileno | |
2 ml | |
Sí | |
500 | |
Forma redonda | |
-196 °C | |
Redondos, autoestables | |
Sí | |
Sí |
Natural | |
Sí | |
Para el almacenamiento a temperatura ultrabaja de valiosos cultivos celulares, soluciones biológicas y soluciones acuosas | |
Arandela de silicona, insertos | |
50 | |
-320,8 °F | |
Interno | |
Sí | |
Polipropileno |