Learn More
Corning™ Medio de diferenciación del epitelio intestinal
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11553600 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 x 250 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto. 11553600
Marca: Corning™ 355357
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Promueve la rápida diferenciación del epitelio intestinal in vitro
El medio de diferenciación de epitelio intestinal Corning™ (anteriormente Entero-STIM), 250 ml, promueve la rápida diferenciación del epitelio intestinal in vitro, 2/pack (igual que el n.º de cat. 30357M)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Medios de diferenciación de células madre
Esterilidad Estéril
Cantidad 1 x 250 mL
Contenido y almacenamiento De 2° a 8 °C