Learn More
Corning™ Micropipetas de 8 y 12 canales Lambda Plus
GREENER_CHOICE
Diseñado para adaptarse a todas las principales marcas de puntas de pipeta
Marca:  Corning™ 4087
584.25 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11303635
  • 615.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-08-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Diseñadas para proporcionar los niveles más elevados de precisión, reproducibilidad y comodidad
Disponibles en configuraciones de uno, ocho y doce canales, todas las micropipetas Lambda Plus ofrecen un movimiento suave del émbolo y fuerzas de pipeteo extremadamente bajas. El volumen se puede ajustar girando la ruedecilla o el botón del émbolo, y un mecanismo de bloqueo evita cambios accidentales. Las micropipetas Lambda Plus se han diseñado para mantener su calibración, incluso después de un uso repetido y de su esterilización en autoclave. Se incluye una llave con cada pipeta para facilitar la calibración interna.
Características
  • Calibrado de fábrica según las estrictas normas ISO 8655 para ofrecer 3 años de garantía
  • Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a UV
  • Diseñado para adaptarse a todas las principales marcas de puntas de pipeta
  • Expulsión de punta ajustable
Información de órdenes
Soporte para accesorios y gradilla disponibles por separado (n.º de cat. 07-201-790 y -789).
Servicio Técnico
3 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Del ±1,6 al ±1 %
Autoclavable
12
No estéril
De 50 to 300 μl
3 años
CE
Punta de pipeta universal
Lambda™ Plus
Pipeta
Sí
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Corning™ Micropipetas de 8 y 12 canales Lambda Plus > 50-300 μl; 12; ninguna